384321
Propargyl chloride solution
70 wt. % in toluene
Sinónimos:
3-Chloro-1-propyne
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
concentración
70 wt. % in toluene
índice de refracción
n20/D 1.456
densidad
0.963 g/mL at 25 °C
grupo funcional
alkyl halide
chloro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClCC#C
InChI
1S/C3H3Cl/c1-2-3-4/h1H,3H2
Clave InChI
LJZPPWWHKPGCHS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
66.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
19 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?