Merck
383759
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-nitroguanidine
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H12N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
160.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
99%
contiene
25% water
cadena SMILES
CCCCNC(=N)N[N+]([O-])=O
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)