Merck
383589
Sigma-Aldrich
Benz[d]indeno[1,2-b]pyran-5,11-dione
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H8O3
Número de CAS:
Peso molecular:
248.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
98%
mp
258-259 °C (lit.)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)