Merck
38320
Sigma-Aldrich
2-(Diisopropylamino)ethylamine
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
N,N-Diisopropylethylenediamine
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)2CH]2NCH2CH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
144.26
Beilstein:
1734800
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥97.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.443
densidad
0.830 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)N(CCN)C(C)C
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)