382507
N,N-Dimethylheptylamine N-oxide hydrate
97%
About This Item
Análisis
97%
mp
130-134 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C9H21NO/c1-4-5-6-7-8-9-10(2,3)11/h4-9H2,1-3H3
Clave InChI
SOVWKKYLBJMOPM-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)