382442
Ethyl (R)-(−)-3-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-trans-2-propenoate
97%
Sinónimos:
Ethyl (R)-trans-3-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)propenoate, Ethyl (R)-trans-4,5-O-isopropylidene-4,5-dihydroxy-2-pentenoate
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −41°, c = 1 in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.452 (lit.)
densidad
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)\C=C\[C@@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C10H16O4/c1-4-12-9(11)6-5-8-7-13-10(2,3)14-8/h5-6,8H,4,7H2,1-3H3/b6-5+/t8-/m1/s1
Clave InChI
GZVXALXOWVXZLH-HQZHTGGTSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)