381748
6-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-3,4-dihydro-2H-pyran
95%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
índice de refracción
n20/D 1.455 (lit.)
bp
125-131 °C/28 mmHg (lit.)
densidad
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CCCCO1
InChI
1S/C11H22O2Si/c1-11(2,3)14(4,5)13-10-8-6-7-9-12-10/h8H,6-7,9H2,1-5H3
Clave InChI
RBKFRODDAPGVLP-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
81 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)