Merck
381373
Sigma-Aldrich
1-Fluoropyridinium heptafluorodiborate pyridine complex
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10B2F8N2
Número de CAS:
Peso molecular:
331.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
95%
mp
198-201 °C (lit.)
cadena SMILES
FB(F)F.F[B-](F)(F)F.c1ccncc1.F[n+]2ccccc2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)