381365
Germanium(IV) bromide
Sinónimos:
Germanium tetrabromide
formulario
solid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: germanium
bp
186.5 °C (lit.)
mp
26.1 °C (lit.)
densidad
3.13 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Br[Ge](Br)(Br)Br
InChI
1S/Br4Ge/c1-5(2,3)4
Clave InChI
VJHDVMPJLLGYBL-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?