Merck
380830
Sigma-Aldrich
Triethylhexylammonium bromide
99%
Sinónimos:
Hexyltriethylammonium bromide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5N(C2H5)3Br
Número de CAS:
Peso molecular:
266.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
mp
114-117 °C (lit.)
cadena SMILES
[Br-].CCCCCC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-10-11-12-13(6-2,7-3)8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
NAWZSHBMUXXTGV-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)