378704
Tropane
98%
Sinónimos:
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane
About This Item
Análisis
98%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.477 (lit.)
bp
167-169 °C (lit.)
densidad
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN1[C@H]2CCC[C@@H]1CC2
InChI
1S/C8H15N/c1-9-7-3-2-4-8(9)6-5-7/h7-8H,2-6H2,1H3/t7-,8+
Clave InChI
XLRPYZSEQKXZAA-OCAPTIKFSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
42 °C - closed cup