377929
Propionic-2,2-d2 acid-d
99 atom % D
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Análisis
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.384 (lit.)
densidad
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i2D2/hD
Clave InChI
XBDQKXXYIPTUBI-VLZJNYFYSA-N
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
52 °C - closed cup