Merck
377856
Sigma-Aldrich
1-Triethylsiloxy-1,3-butadiene (cis+trans)
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=CHCH=CHOSi(CH2CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
184.35
Beilstein:
4367953
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.465 (lit.)
bp
120-125 °C (lit.)
densidad
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)