Merck
376922
Sigma-Aldrich
Antimony(III) butoxide solution
65 wt. % in toluene
Sinónimos:
Tributylantimonite
About This Item
Fórmula lineal:
Sb(OC4H9)3
Número de CAS:
Peso molecular:
341.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
presión de vapor
1.1 mmHg ( 54.4 °C)
idoneidad de la reacción
core: antimony
concentración
65 wt. % in toluene
índice de refracción
n20/D 1.48
densidad
1.225 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCCO[Sb](OCCCC)OCCCC
InChI
1S/3C4H9O.Sb/c3*1-2-3-4-5;/h3*2-4H2,1H3;/q3*-1;+3
Clave InChI
YGBFTDQFAKDXBZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reagent used in formation studies of poly(ethylene terephthalate).
Características y beneficios
Reagent used in formation studies of poly(ethylene terephthalate).
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 27, 3535-3535 (1989)
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 26, 2199-2199 (1988)