Merck
376655
Sigma-Aldrich
Diisooctyl phthalate
ester content ≥99 % (mixture of C8 isomers), technical grade
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4-1,2-(CO2C8H17)2
Número de CAS:
Peso molecular:
390.56
Número CE:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical grade
presión de vapor
1 mmHg ( 200 °C)
composición
ester content, ≥99% (mixture of C8 isomers)
impurezas
≤2% dioctyl phthalate
índice de refracción
n20/D 1.486 (lit.)
densidad
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
L Cherta et al.
Food chemistry, 188, 301-308 (2015-06-05)
The potential of an advanced analytical strategy based on the use of gas chromatography (GC) coupled to high resolution mass spectrometry (HRMS) with two different analyzers and ionization sources has been investigated and applied to the non-target analysis of food