376574
(3R)-(+)-Tetrahydrofuranylboronic acid diethanolamine ester
98%
Sinónimos:
Diethanolamine (3R)-(+)-tetrahydrofuranylboronate
About This Item
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D +18.0°, c = 1 in chloroform
mp
192-193 °C (lit.)
cadena SMILES
C1COB(OCCN1)[C@@H]2CCOC2
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)