Merck
376477
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt
65%, technical grade
Sinónimos:
8-Amino-1-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, Disodium 4-amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate, H Acid disodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC10H4(OH)(SO3Na)2
Número de CAS:
Peso molecular:
363.27
Beilstein:
3863707
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
grado
technical grade
concentración
65%
impurezas
10-20% Na2SO4
cadena SMILES
[Na+].[Na+].Nc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)