Merck
374741
Sigma-Aldrich
Pectic acid
Sinónimos:
Pectic acid from apple, Poly-D-galacturonic acid
About This Item
Fórmula lineal:
[C6H8O6]n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Aplicación
For the removal of alkaline earth and heavy metal ions from wine. For x-ray diffraction analysis of pectic acid.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
K. Wucherpfennig, et al.
Wein-Wiss., 30, 132-132 (1984)
Conformation and interactions of pectins. I. X-ray diffraction analyses of sodium pectate in neutral and acidified forms.
M D Walkinshaw et al.
Journal of molecular biology, 153(4), 1055-1073 (1981-12-25)