374423
3-Trimethylsiloxy-1-propyne
98%
Sinónimos:
(Propargyloxy)trimethylsilane, O-(Trimethylsilyl)propargyl alcohol, Trimethyl(2-propynyloxy)silane, Trimethyl(propargyloxy)silane
About This Item
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.408 (lit.)
bp
52 °C/85 mmHg (lit.)
densidad
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)OCC#C
InChI
1S/C6H12OSi/c1-5-6-7-8(2,3)4/h1H,6H2,2-4H3
Clave InChI
ZZRPJWCNCLSOLR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
8 °C - closed cup