Merck
374148
Sigma-Aldrich
N-tert-Butylisopropylamine
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CNHCH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
115.22
Beilstein:
1846752
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.398 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
densidad
0.727 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)NC(C)(C)C
InChI
1S/C7H17N/c1-6(2)8-7(3,4)5/h6,8H,1-5H3
Clave InChI
ZWXQPERWRDHCMZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
N-tert-Butylisopropylamine participates in the synthesis of hindered enamines.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
25 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
David M Hodgson et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(22), 6870-6871 (2004-06-04)
A new reactivity mode of lithium amides with epoxides leads to hindered enamines. The reaction of some of these enamines with unactivated primary and secondary alkyl halides is described, which expands the range of electrophiles that one can use in