373826
Yttrium(III) tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Y(TMHD)3
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99.9% trace metals basis
formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: yttrium
reagent type: catalyst
mp
173-175 °C
cadena SMILES
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Y](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Y/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b3*8-7-;
Clave InChI
PPRRRPCEDUWEHL-LWTKGLMZSA-K
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.