Merck
373648
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-nitrobutyrate
96%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH(NO2)CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
161.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo:
96%
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.423 (lit.)
bp
82-83 °C/8 mmHg (lit.)
densidad
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)C(CC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H11NO4/c1-3-5(7(9)10)6(8)11-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
IENPWWUIYXMCJY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ethyl 2-nitrobutyrate is a 2-nitroethyl ester of butyric acid. Synthesis of ethyl α-nitrobutyrate from ethyl α-bromobutyrate has been reported.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ethyl α-Nitrobutyrate.
Kornblum N and Blackwood RK.
Organometallic Syntheses, 44-44 (1957)