372323
(S)-(−)-α−Methyl-1-naphthalenemethanol
99%
Sinónimos:
(S)-(−)-1-(1-Naphthyl)ethanol
Nivel de calidad
Análisis
99%
formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −77°, c = 1 in methanol
mp
47-49 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@H](O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H12O/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9,13H,1H3/t9-/m0/s1
Clave InChI
CDRQOYRPWJULJN-VIFPVBQESA-N
Información sobre el gen
human ... UGT2B17(7367) , UGT2B7(7364)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Journal of medicinal chemistry, 49(5), 1818-1827 (2006-03-03)
A set of 28 enantiomers comprising rigid and flexible secondary alcohols was synthesized by the asymmetric Corey-Bakshi-Shibata reduction. The enantiomerically pure alcohols were subjected to enzymatic glucuronidation assays employing the human UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) 2B7 and 2B17. Both UGTs displayed high