372099
2,4-Di-tert-amylphenol
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
bp
169-170 °C/22 mmHg (lit.)
mp
25 °C (lit.)
densidad
0.930 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)C(C)(C)CC
InChI
1S/C16H26O/c1-7-15(3,4)12-9-10-14(17)13(11-12)16(5,6)8-2/h9-11,17H,7-8H2,1-6H3
Clave InChI
WMVJWKURWRGJCI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)