371858
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-9H-pyrido[3,4-b]indole hydrochloride
97%
About This Item
Ensayo
97%
mp
288-290 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].COc1ccc2[nH]c3CNCCc3c2c1
InChI
1S/C12H14N2O.ClH/c1-15-8-2-3-11-10(6-8)9-4-5-13-7-12(9)14-11;/h2-3,6,13-14H,4-5,7H2,1H3;1H
Clave InChI
KRMJEIDSHZEQHJ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)