Merck
371637
Sigma-Aldrich
3-(Carboxymethyl)benzothiazolium bromide
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8BrNO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
274.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
250 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Br-].OC(=O)C[n+]1csc2ccccc12
InChI
1S/C9H7NO2S.BrH/c11-9(12)5-10-6-13-8-4-2-1-3-7(8)10;/h1-4,6H,5H2;1H
Clave InChI
UEINBJHBQWSAHA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-(Carboxymethyl)benzothiazolium bromide, a halogenated building block, is a thiazole derivative.3-(Carboxymethyl)benzothiazolium bromide (3-(carboxymethyl)-2-methylbenzothiazolium bromide) is a benzothiazolium salt. Synthesis of 3-(carboxymethyl)benzothiazolium bromide has been reported. It can be prepared by reacting 2-methylbenzothiazole with bromoacetic acid.
Aplicación
3-(Carboxymethyl)benzothiazolium bromide may be used in the synthesis of novel semisquarylium dye, via reaction with 3,4-dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Aggregation behavior of water soluble bis (benzothiazolylidene) squaraine derivatives in aqueous media.
Das S, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 100(43), 17310-17315 (1996)
A benzothiazole-based semisquarylium dye suitable for highly selective Hg2+ sensing in aqueous media.
Bae J-S, et al.
Dyes and Pigments, 83(3), 324-327 (2009)