370592
4′-(Trifluoromethoxy)acetophenone
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.455 (lit.)
densidad
1.278 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C9H7F3O2/c1-6(13)7-2-4-8(5-3-7)14-9(10,11)12/h2-5H,1H3
Clave InChI
MOEXTBIPPMLEFX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4′-(Trifluoromethoxy)acetophenone is an organic building block. It is also referred as p-(trifluoromethoxy)acetophenone.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?