Merck
370444
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2,3-indoledicarboxylate
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H11NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
233.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
mp
113-114 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1[nH]c2ccccc2c1C(=O)OC
InChI
1S/C12H11NO4/c1-16-11(14)9-7-5-3-4-6-8(7)13-10(9)12(15)17-2/h3-6,13H,1-2H3
Clave InChI
JNRXSMOJWKDVHC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Dimethyl 2,3-indoledicarboxylate is an heterocyclic building block.
Aplicación
Reactant for preparation of:
  • Indole-indolone scaffolds
  • Chemiluminescent agents
  • Antihypertensive agents
  • Inhibitors of blood platelet aggregation and inotropic agents
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)