368709
2-Chloro-5-fluoronitrobenzene
99%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
solid
bp
238 °C (lit.)
mp
37-40 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(F)ccc1Cl
InChI
1S/C6H3ClFNO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9(10)11/h1-3H
Clave InChI
DVXDJQKEEKXJBW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Chloro-5-fluoronitrobenzene is a fluorinated building block.
Aplicación
2-Chloro-5-fluoronitrobenzene may be used in the preparation of N,N-dimethyl-2-(2-amino-4-fluorophenylthio)benzylamine. It may be used in the synthesis of N-methyl-2-(2-amino-4-fluorophenylthio)benzylamine.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
SYNTHESIS AND EVALUATION OF N-METHYL-2-(2-AMINO-4-[18 F] FLUOROPHENYLTHIO) BENZYLAMINE AS SERT IMAGING AGENT.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 52 (2009)
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 44(12), 1890-1897 (2003-12-09)
There has been considerable interest in the development of PET radioligands that are useful for imaging serotonin transporter (SERT) in the living human brain. For the last decade, (11)C-(+)McN5652 has been the most promising PET agent for studying SERT in