368539
Methylthiomethyl phenyl sulfone
99%
About This Item
Análisis
99%
mp
85-87 °C (lit.)
cadena SMILES
CSCS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2S2/c1-11-7-12(9,10)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
Clave InChI
XBGGZYQBIQAYII-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- as nucleophilic and electrophilic building block, in the asymmetric synthesis of 6-N-benzoyl-5′-O-benzyl-2′-deoxyadenosine and its anomer
- in the synthesis of various multidentate methylthio arylethynes (MTA) derivatives
- as starting reagent in the preparation of methylthio arylbutadiynes (Ar-C=C-C=C-SCH3)
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable