Merck
367362
Sigma-Aldrich
(1-Aminobutyl)phosphonic acid
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H12NO3P
Número de CAS:
Peso molecular:
153.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Análisis
98%
cadena SMILES
CCCC(N)P(O)(O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)