367117
5,7-Dibromo-2-methyl-8-quinolinol
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
powder
mp
126-130 °C (lit.)
InChI
1S/C10H7Br2NO/c1-5-2-3-6-7(11)4-8(12)10(14)9(6)13-5/h2-4,14H,1H3
Clave InChI
BNACJQWJZKPAPV-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Molecules (Basel, Switzerland), 25(9) (2020-05-02)
A new approach to the synthesis of selected quinolinecarbaldehydes with carbonyl groups located at C5 and/or in C7 positions is presented in this paper in conjunction with spectroscopic characterization of the products. The classical Reimer-Tiemann, Vilsmeier-Haack and Duff aldehyde synthesis