366064
2′,3′,4′,5′-Tetrafluoroacetophenone
99%
About This Item
Análisis
99%
índice de refracción
n20/D 1.453 (lit.)
bp
83-84 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1.408 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1F