Merck
365785
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(NO2)CF3
Número de CAS:
Peso molecular:
270.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
bp
95-100 °C/5 mmHg (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF3NO2/c8-4-1-2-6(12(13)14)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H
Clave InChI
ZHLYHEDQTJZYFI-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visite la Librería de documentos
Fluorinated high-performance polymers: Poly (arylene ether) s and aromatic polyimides containing trifluoromethyl groups.
Dhara MG and Banerjee S.
Progress in Polymer Science, 35(8), 1022-1027 (2010)