365467
(2R,3R)-(+)-1,4-Dibenzyloxy-2,3-butanediol
98%
Sinónimos:
(+)-(2R,3R)-1,4-Bis(benzyloxy)-2,3-butanediol, (+)-1,4-Di-O-benzyl-D-threitol, 1,4-Di-O-benzyl-D-threitol
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
actividad óptica
[α]20/D +6°, c = 5 in chloroform
mp
55-57 °C (lit.)
cadena SMILES
O[C@H](COCc1ccccc1)[C@H](O)COCc2ccccc2
InChI
1S/C18H22O4/c19-17(13-21-11-15-7-3-1-4-8-15)18(20)14-22-12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-20H,11-14H2/t17-,18-/m1/s1
Clave InChI
YAVAVQDYJARRAU-QZTJIDSGSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable