Merck
365394
Sigma-Aldrich
2-Bromo-N-phenylpropionamide
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(Br)CONHC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
228.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
mp
98-102 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(Br)C(=O)Nc1ccccc1
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable