365343
2-Pentyl-2-cyclopenten-1-one
95%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4C5H5(=O)
Número de CAS:
Peso molecular:
152.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.473 (lit.)
bp
114-116 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCC1=CCCC1=O
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)