Merck
365289
Sigma-Aldrich
Heptadecafluorooctanesulfonic acid tetraethylammonium salt
98%
Sinónimos:
Perfluorooctanesulfonic acid tetraethylammonium salt
About This Item
Fórmula lineal:
CF3(CF2)6CF2SO3N(C2H5)4
Número de CAS:
Peso molecular:
629.37
Beilstein:
6470030
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
mp
184-190 °C (lit.)
cadena SMILES
CC[N+](CC)(CC)CC.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8HF17O3S.C8H20N/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28;1-5-9(6-2,7-3)8-4/h(H,26,27,28);5-8H2,1-4H3/q;+1/p-1
Clave InChI
JHDXAQHGAJXNBY-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cristina Moreta et al.
Journal of chromatography. A, 1355, 211-218 (2014-07-06)
An analytical method is proposed to determine ten perfluorinated alkyl acids (PFAAs) [nine perfluorocarboxylic acids (PFCAs) and perfluorooctane sulfonate (PFOS)] in corn, popcorn and microwave popcorn packaging by focused ultrasound solid-liquid extraction (FUSLE) and ultra high performance liquid chromatography (UHPLC)