Merck
364541
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Dihydro-5-(p-tolylsulfonyloxymethyl)-2(3H)-furanone
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
270.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
actividad óptica
[α]22/D −45°, c = 1 in chloroform
mp
85-88 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2CCC(=O)O2
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable