364126
4-Benzylbiphenyl
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C6H4CH2C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
244.33
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
99%
mp
85-87 °C (lit.)
cadena SMILES
C(c1ccccc1)c2ccc(cc2)-c3ccccc3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)