Merck
363529
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Glycidyl benzyl ether
99%
Sinónimos:
(R)-(−)-2-(Benzyloxymethyl)oxirane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
164.20
Beilstein:
3588399
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
99%
formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −5.4°, c = 5 in toluene
índice de refracción
n20/D 1.517 (lit.)
densidad
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C(OCc1ccccc1)[C@H]2CO2
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-4-9(5-3-1)6-11-7-10-8-12-10/h1-5,10H,6-8H2/t10-/m0/s1
Clave InChI
QNYBOILAKBSWFG-JTQLQIEISA-N
Aplicación
Used in the preparation of the lactone fragment of compactin and mevinolin. Chiron in the preparation of syn-1,3-polyols, dideoxynucleosides, and a spiroacetal cyanohydrin.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis, 539-539 (1989)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 291-291 (1993)
E Abushanab et al.
Journal of medicinal chemistry, 32(1), 76-79 (1989-01-01)
1',2'-seco-2',3'-Dideoxycytidine (12), -guanosine (14), -adenosine (16), and -inosine (18) were prepared from (R)-benzylglycidol as potential anti-HIV agents. When compared to ddAdo in protecting ATH8 cells, they were found to be inactive.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 4495-4495 (1988)