36340
2,3-Dichloropropionic acid
≥97.0% (GC)
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥97.0% (GC)
mp
48-52 °C
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadena SMILES
OC(=O)C(Cl)CCl
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)
Clave InChI
GKFWNPPZHDYVLI-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)