Merck
363324
Sigma-Aldrich
Coumarin 152
98%
Sinónimos:
7-(Dimethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10F3NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
257.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
147-149 °C (lit.)
λmáx.
395 nm
cadena SMILES
CN(C)c1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
Aplicación
Suitable as a laser dye
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)