Merck
362867
Sigma-Aldrich
2-(3-Methyl-3-nitrobutyl)-1,3-dioxolane
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H15NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
189.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.454 (lit.)
bp
98-99 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(CCC1OCCO1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,9(10)11)4-3-7-12-5-6-13-7/h7H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
ONLCLPRCWSOGPM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-(3-Methyl-3-nitrobutyl)-1,3-dioxolane may be used in the preparation of spin trap reagent, dimethyl-Δ′-pyrroline-1-oxide (DMPO).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
W A Pryor et al.
Environmental health perspectives, 16, 161-176 (1976-08-01)
The technique of spin trapping has been applied to the gas phase of cigarette smoke to identify and quantify the radicals present. It was found that radicals could be trapped only if the smoke was filtered. Three spin traps were