Merck
362689
Sigma-Aldrich
Triphenyl(vinyl)silane
98%
Sinónimos:
(Triphenylsilyl)ethylene, Ethenyltriphenylsilan, Vinyltriphenylsilane
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)3SiCH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
286.44
Beilstein:
913423
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
mp
68-70 °C (lit.)
cadena SMILES
C=C[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18Si/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20/h2-17H,1H2
Clave InChI
OVOIHGSHJGMSMZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable