Merck
362409
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline
99%
Sinónimos:
6-Chloro-4-fluoro-m-toluidine
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H2(F)(CH3)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
159.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
mp
70-73 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(N)c(Cl)cc1F
InChI
1S/C7H7ClFN/c1-4-2-7(10)5(8)3-6(4)9/h2-3H,10H2,1H3
Clave InChI
OXINUINVVAJJSE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)