Merck
362247
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-1,5-hexadiene
98%
Sinónimos:
Dimethallyl
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=C(CH3)CH2CH2C(CH3)=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
110.20
Beilstein:
1697948
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.429 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
densidad
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=C)CCC(C)=C
InChI
1S/C8H14/c1-7(2)5-6-8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
Clave InChI
DSAYAFZWRDYBQY-UHFFFAOYSA-N
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
10 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)