Merck
362212
Sigma-Aldrich
Iododioxobis(triphenylphosphine)rhenium(V)
98%
About This Item
Fórmula lineal:
[(C6H5)3P]2ReO2I
Número de CAS:
Peso molecular:
869.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: rhenium
reagent type: catalyst
mp
195-197 °C (lit.)
cadena SMILES
I[Re](=O)=O.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.HI.2O.Re/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;/h2*1-15H;1H;;;/q;;;;;+1/p-1
Clave InChI
PMWGPGWRMJAPNT-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Catalyst for:
  • Chemoselective direct reductive amination reactions
  • Selective hydrogenation reactions
  • Living radical polymerization reactions
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)