Merck
362158
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-1-propylpyridinium iodide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H18IN
Número de CAS:
Peso molecular:
327.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
97%
mp
144-146 °C (lit.)
cadena SMILES
[I-].CCC[n+]1ccc(cc1)-c2ccccc2
Advertencia
Analog of MPTP metabolite. MPTP causes a severe and irreversible Parkinsonism condition in humans and monkeys!
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)