361771
3-Isopropenyl-α,α-dimethylbenzyl isocyanate
95%, contains ≤200 ppm BHT as inhibitor
Sinónimos:
3-Isopropenyl-α,α′-dimethylbenzyl isocyanate, m -Isoprenyl-α,α′-dimethylbenzyl isocyanate
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
formulario
liquid
temp. de autoignición
838 °F
contiene
≤200 ppm BHT as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.53 (lit.)
bp
268-271 °C (lit.)
densidad
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=C)c1cccc(c1)C(C)(C)N=C=O
InChI
1S/C13H15NO/c1-10(2)11-6-5-7-12(8-11)13(3,4)14-9-15/h5-8H,1H2,2-4H3
Clave InChI
ZVEMLYIXBCTVOF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
>212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 100 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter